主要文件
SCP0028
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C147H207N41O34S2
分子量:
3156.60
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
产品名称
BAM 3200 Bovine Adrenal Medulla Peptide E, ≥95% (HPLC)
方案
≥95% (HPLC)
表单
lyophilized
组成
Peptide Content, ≥70%
储存条件
protect from light
储存温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
应用
Bovine Adrenal Medulla Peptide E is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)