产品名称
Hygromycin B, Min. 95% (HPLC ELSD), from Streptomyces hygroscopicus
生物源
Streptomyces hygroscopicus
品質等級
形狀
solid
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)N)O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]3O[C@@]4(O[C@@H]32)O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)[C@H](N)CO)O)CO)O)C
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI 密鑰
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)