Merck
SAE0077
Sigma-Aldrich
MMP-9 human
recombinant, ≥1,300 pmol/min/μg, expressed in HEK 293 cells
别名:
GELBCLG4B, Gelatinase, Gelatinase B, MANDP2, Type IV collagenase, 基质金属蛋白酶-9
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
生物来源
human
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
方案
95% (SDS-PAGE)
表单
liquid
分子量
calculated mol wt 76 kDa
observed mol wt 92 kDa (The protein migrates as a 92 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
浓度
50-200 μg/mL
UniProt登记号
应用
cell analysis
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... MMP(4318)
一般描述
50 μg蛋白质,通过Bradford法测定。有关特定批次的浓度,请参阅分析证书。
重组人基质金属蛋白酶-9(MMP-9)在人 HEK 293 细胞中表达为糖蛋白,计算分子量为 76 kDa(氨基酸 20-707)。由于糖基化,DTT 还原蛋白在 SDS-PAGE 上迁移为 ~92 kDa 多肽。这种蛋白是在人体细胞中生产的,没有血清。人细胞表达系统允许类人糖基化和折叠,并且通常支持蛋白较高的比活性。这种蛋白质是在没有人工标签的情况下产生的。
生化/生理作用
MMP-9 是基质金属蛋白酶(MMP)蛋白家族的一员。MMP 家族的蛋白参与正常生理过程中细胞外基质的分解(如胚胎发育、繁殖和组织重塑)以及疾病过程(如关节炎和转移)。恒河猴研究提示 MMP9 参与 IL-8(白细胞介素-8)诱导的骨髓造血祖细胞动员,而鼠类研究提示其在肿瘤相关组织重塑中发挥作用。血小板反应蛋白和椎间盘蛋白调节 MMP-2 和-9 的有效水平,它们是细胞外基质(ECM)重塑的关键效应物。MMP-9 可降解多种底物,包括明胶、IV 型和 V 型胶原以及弹性蛋白。MMP-9 参与系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、多发性硬化等多种自身免疫性疾病,并视为潜在的治疗靶点。
MMP-9 由中性粒细胞、巨噬细胞和多个转化细胞分泌,是结构域结构及其活性调控最复杂的家族成员。
在结构上,MMP9 可分为 5 个不同的结构域:激活后裂解的前结构域、由 3 个连续的纤维连接蛋白 II 型单位组成的明胶结合结构域、含有锌结合位点的催化结构域、富含脯氨酸的连接区和羧基末端血红素样结构域。
其他说明
本品在体外可通过加入 4-氨基苯汞乙酸酯(APMA),分类号A9563,最终浓度为 1 mM。
外形
液体溶液,0.22 mm 滤过,含 25 mm Tris、10 mm CaCl2、150 mm NaCl、0.05%Brij-35
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tamara Filipović et al.
BioMed research international, 2020, 9758289-9758289 (2020-02-20)
Osteoporosis is a disease characterized by decreased bone density and destruction of bone microarchitecture. Indicators for altered bone homeostasis are changes in the serum level of matrix metalloproteinases (MMPs) and their tissue inhibitors (TIMPs). The purpose of the current study