Merck
SAE0069
Sigma-Aldrich
霍乱毒素B亚基
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, enterotoxin
别名:
CTB, CTxB, ToxB, 类霍乱原, 霍乱肠毒素γ链, 霍乱肠毒素B亚基, 霍乱肠毒素B链
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.32
产品名称
霍乱毒素B亚基, recombinant, expressed in HEK 293 cells, subunit A free
重组
expressed in HEK 293 cells
质量水平
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized powder
比活
(Binds to GM1 ganglioside. The binding EC50 is lower than 1 ug/ml)
分子量
pentamer observed mol wt ~70 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
calculated mol wt 13 kDa
observed mol wt ~13 & 20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
溶解性
H2O: soluble 11 mg/mL
UniProt登记号
储存温度
−20°C
一般描述
在非还原条件下,它以约70 kDa的五聚体形式迁移,与霍乱毒素B亚基(CTXB)的五聚化一致。
相比于天然CTXB,该产品的优势在于它不含霍乱弧菌,也没有受到高毒性霍乱毒素A亚基的污染。该产品在人HEK 293细胞中表达为C-端his标签蛋白,计算分子量为13 kDa(氨基酸Thr22-Asn124)。
该蛋白是重组蛋白,因此不含有高毒性的霍乱毒素A亚基。
应用
霍乱毒素 B 亚基已被用于:
  • 一项研究中用于巨噬细胞刺激和腹膜内注射以确定 Caspase-4 的内毒素敏感性。
  • 跨神经节逆行示踪法结合双重免疫荧光组织化学研究成年大鼠Vmes神经元细胞。
外形
从0.22 μm过滤的PBS溶液(pH7.4)中冻干。
重悬
用水复溶成终浓度为1mg CTB/ml时,溶液中含有1X PBS
分析说明
ELISA检测活性:使用神经节苷脂GM1包被的多孔板,以兔抗霍乱毒素B亚基抗体和过氧化物酶标记的山羊抗兔IgG作为二抗。霍乱毒素B亚基≤1 μg/mL时可达到50%的结合饱和度。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Si-Yuan Song et al.
Frontiers in neuroanatomy, 14, 600555-600555 (2020-12-18)
This study aimed to investigate the direct monosynaptic projections from cortical functional regions to the cerebrospinal fluid (CSF)-contacting nucleus for understanding the functions of the CSF-contacting nucleus. The Sprague-Dawley rats received cholera toxin B subunit (CB) injections into the CSF-contacting