主要文件
SAE0053
Sigma-Aldrich
脂蛋白,人体血浆低密度,溶液
别名:
β-脂蛋白, LDL, 低密度脂蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.61
表单
liquid
质量水平
运输
dry ice
储存温度
−70°C
相关类别
生化/生理作用
低密度脂蛋白(LDL)是一种脂蛋白,可通过血液循环将胆固醇运送至全身。LDL 的作用是将胆固醇转移身体的组织和器官。俗称“有害胆固醇”,高水平的低密度脂蛋白可导致动脉斑块形成。
LDL 和 HDL 在血浆中运输膳食胆固醇和内源性胆固醇。LDL 是胆固醇和胆固醇酯的主要转运蛋白,占血浆总脂蛋白的一半以上。LDL 通过受体介导的内吞作用被肝脏和其他组织吸收。LDL 受体的胞质结构域促进包被的凹陷(膜的受体富集区)的形成。受体的配体结合结构域识别 LDL 上的 apo-B100,导致形成网格蛋白包被的囊泡。依赖 ATP 的质子泵降低了囊泡内的 pH,导致 LDL 从其受体解离。失去网格蛋白包被后,囊泡与溶酶体融合,进而导致肽和胆固醇酯酶水解。LDL 受体可以再循环至细胞膜。研究表明,胰岛素、三碘甲状腺氨酸和地塞米体与 LDL 受体介导的摄取的调节有关
免责声明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)