Key Documents
SAB5702503
Sigma-Aldrich
Anti-HAPLN1 Antibody, clone 5O9U2, Rabbit Monoclonal
别名:
CRT1, CRTL1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
5O9U2, monoclonal
形狀
liquid
分子量
57 kDa
物種活性
rat, rat, human
濃度
2.2 mg/mL
技術
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
VFCFTSNFNGRFYYLIHPTKLTYDEAVQACLNDGAQIAKVGQIFAAWKILGYDRCDAGWLADGSVRYPISRPRRRCSPTEAAVRFVGFPDKKHKLYGVYCFRAYN
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HAPLN1(1404)
一般說明
Stabilizes the aggregates of proteoglycan monomers with hyaluronic acid in the extracellular cartilage matrix.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-354 of human HAPLN1 (P10915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1