Key Documents
SAB5702221
Sigma-Aldrich
Anti-Ly-6A/E (Sca-1) Antibody, clone 4N5K2, Rabbit Monoclonal
别名:
Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
4N5K2, monoclonal
形狀
liquid
分子量
15 kDa
物種活性
mouse
濃度
0.80 mg/mL
技術
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
MDTSHTTKSCLLILLVALLCAERAQGLECYQCYGVPFETSCPSITCPYPDGVCVTQEAAVIVDSQTRKVKNNLCLPICPPNIESMEILGTKVNVKTSCCQ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... LY6A(110454)
一般說明
T-cell activation.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse Ly-6A/E (Sca-1) (P05533).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1