Merck
SAB5702219
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA12A Antibody, clone 8Q8M3, Rabbit Monoclonal
别名:
heat shock 70kDa protein 12A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
8Q8M3, monoclonal
形狀
liquid
分子量
75 kDa
物種活性
human, rat, rat
濃度
1.50 mg/mL
技術
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
SEQQSFLVVVAVDFGTTSSGYAYSFTKEPECIHVMRRWEGGDPGVSNQKTPTTILLTPERKFHSFGYAARDFYHDLDPNEAKQWLYLEKFKMKLHTTGDLT
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
Adapter protein for SORL1, but not SORT1. Delays SORL1 internalization and affects SORL1 subcellular localization.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human HSPA12A (O43301).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1