無性繁殖
monoclonal
形狀
liquid
物種活性
rat, mouse, human
濃度
0.48 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KHSRP(8570)
一般說明
The KHSRP gene encodes a multifunctional RNA-binding protein implicated in a variety of cellular processes, including transcription, alternative pre-mRNA splicing, and mRNA localization (Min et al., 1997 [PubMed 9136930]; Gherzi et al., 2004 [PubMed 15175153]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
免疫原
A synthesized peptide derived from human KHSRP
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持