克隆
monoclonal
表单
liquid
种属反应性
mouse, rat, human
浓度
0.32 mg/mL
技术
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ENTPD5(957)
一般描述
The protein encoded by this gene is similar to E-type nucleotidases (NTPases)/ecto-ATPase/apyrases. NTPases, such as CD39, mediate catabolism of extracellular nucleotides. ENTPD5 contains 4 apyrase-conserved regions which is characteristic of NTPases. [provided by RefSeq, Jan 2009]
免疫原
A synthesized peptide derived from human ENTPD5
外形
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持