主要文件
SAB5701241
Sigma-Aldrich
Anti-MAT2A antibody produced in rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
形狀
liquid
物種活性
rat, human, mouse
濃度
0.6 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAT2A(4144)
一般說明
The protein encoded by this gene catalyzes the production of S-adenosylmethionine (AdoMet) from methionine and ATP. AdoMet is the key methyl donor in cellular processes.
免疫原
Recombinant protein of human MAT2A.
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)