分子量
90
97
种属反应性
mouse, human, rat
浓度
1.19 mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CDH1(999)
一般描述
该基因编码钙粘蛋白超家族的经典钙粘蛋白。可变剪接导致多个转录变体,其中至少一个编码前原蛋白,该前蛋白经过蛋白水解加工以产生成熟糖蛋白。这种钙依赖性细胞-细胞粘附蛋白由 5 个细胞外钙粘蛋白重复序列、一个跨膜区和一个高度保守的细胞质尾部组成。该基因的突变与胃癌、乳腺癌、结肠直肠癌、甲状腺癌和卵巢癌相关。人们认为该基因的功能丧失可通过增加增殖、侵袭和/或转移来促进癌症进展。该蛋白质的胞外域介导细菌对哺乳动物细胞的粘附,胞质域是内化所必需的。该基因与 16 号染色体上的钙粘蛋白家族的其他成员存在于一个基因簇中。
免疫原
含有与人 E-钙黏蛋白(NP_004351.1) 氨基酸 373-622 对应的序列的重组融合蛋白。
外形
含 0.02% 叠氮化钠、50% 甘油的 PBS(pH7.3)。
储存及稳定性
储存于 -20℃。避免冻/融循环。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1