Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB5700720
Sigma-Aldrich
抗-兔产生的NRF2抗体
别名:
HEBP1, NFE2L2, NRF2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
65
66
67
种属反应性
mouse, human, rat
浓度
1.61mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NFE2L2(4780)
一般描述
该基因可编码转录因子,是小家族碱性亮氨酸拉链(bZIP)蛋白的成员之一。编码转录因子可调节启动子中含有抗氧化反应元素(ARE)的基因;许多这些基因编码相关蛋白质以应对损伤和炎症,包括自由基的生成。已经描述出了该基因编码不同亚型的多个转录变体。
免疫原
与人NRF2(NP_006155.2)氨基酸366-605相对应的包含序列的重组融合蛋白。
外形
PBS,含0.02%叠氮化钠、50%甘油、pH7.3。
储存及稳定性
储存于-20℃。避免冻/融循环。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)