Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB5700639
Sigma-Aldrich
兔抗-CD31 抗体
别名:
CD31, CD31/CD31单克隆抗体, CD31单克隆抗体, GPIIA, PECA1, PECAM-1, PECAM1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
79
80
81
82
种属反应性
human, mouse, rat
浓度
3 mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... PECAM1(18613)
一般描述
由该基因编码的蛋白质存在于血小板、单核细胞、中性粒细胞和某些类型的 T 细胞的表面,并构成内皮细胞细胞间连接的一大部分。编码的蛋白质是免疫球蛋白超家族的成员,可能参与白细胞迁移、血管生成和整合素激活。
免疫原
一种合成肽,对应于小鼠 CD31(NP_001292086.1)C 末端 600 位氨基酸内的序列。
外形
含 0.02% 叠氮化钠、50% 甘油,pH7.3 的 PBS。
储存及稳定性
储存于-20℃。避免冻/融循环。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)