主要文件
SAB5700585
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DLG2-Y340 antibody produced in rabbit
别名:
PPP1R58, PSD-93, PSD93
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
rat, human, mouse
浓度
2.57mg/ml
技术
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pTyr340)
基因信息
human ... DLG2(1740)
免疫原
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y340 of human DLG2.
外形
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
储存及稳定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)