Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB5700134
Sigma-Aldrich
Anti-TFAP4 antibody produced in rabbit
别名:
AP-4, TFAP4, bHLHc41
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
38
种属反应性
human, rat
浓度
2.6 mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TFAP4(7023)
免疫原
A synthetic Peptide of human TFAP4
外形
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
储存及稳定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)