偶联物
Atto 655 conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
S366-60, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
45 kDa
种属反应性
human, rat
浓度
1.0 mg/mL
技术
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
同位素/亚型
IgG2a
NCBI登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
rat ... Kcnj8(25472)
免疫原
Fusion protein amino acids 306-424 (Cytoplasmic C-terminus) of rat Kir6.1
外形
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide