主要文件
SAB5200442
Sigma-Aldrich
单克隆抗-锚蛋白G - Atto 594 小鼠抗
clone S106-20, purified immunoglobulin
别名:
抗- FLJ45464, 抗-ANK-3, 抗-CHANK3, 抗-OTTHUMP00000217458
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
Atto 594 conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
S106-20, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 200 kDa
种属反应性
human, rat, mouse
浓度
1 mg/mL
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ANK3(288)
特异性
可检测超过130 kDa。
免疫原
包含除锚蛋白重复序列以外的所有锚蛋白G的人锚蛋白G的1000个C末端氨基酸的融合蛋白
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
PBS,pH7.4,50%甘油,0.09%叠氮化钠
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)