Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB5200032
Sigma-Aldrich
单克隆抗-TRPM7 小鼠抗
clone S74-25, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
别名:
抗-CHAK, 抗-CHAK1, 抗-LTRPC7, 抗-TRP PLIK, 抗-TRPM7,S74-25, 抗-通道激酶1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
S74-25, monoclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 220 kDa
种属反应性
mouse, rat, human
浓度
1 mg/mL
技术
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Trpm7(58800)
特异性
检测~220 kDa 对TrpM6无交叉反应性
免疫原
小鼠TrpM7融合蛋白氨基酸1817-1863(C-末端),Accession Number(登记号)Q923J1
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
溶于PBS(pH 7.4)、50%甘油和0.09%叠氮化钠的溶液
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fei Yang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 6724810-6724810 (2020-03-28)
Transient receptor potential melastatin subfamily member 7 (TRPM7) was essential in the growth and metastatic ability of prostate cancer cells. However, the effects and the relevant molecular mechanisms of TRPM7 on metastasis of prostate cancer under hypoxic atmosphere remain unclear.