主要文件
SAB4700768
Sigma-Aldrich
单克隆抗-HBV抗原HBsAg 小鼠抗
clone HB3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HB3, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
hepatitis B virus
濃度
1 mg/mL
技術
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
抗体HB3识别以下乙型肝炎病毒(HBV)亚型:ayw2,ayw3,ayw4,ayr,adw2,adw4,adrq+,adrq-。乙型肝炎表面抗原(HBsAg)是传染性的标志物。
HB3抗体的特异性已通过ELISA验证,用于在HBsAg亚型国际研讨会(巴黎,1975年4月)上鉴定的一组病毒亚型。抗体HB3不与抗体HB5交叉阻断。
免疫原
来自人血浆的纯化HbsAg。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
溶于磷酸盐缓冲液,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)