主要文件
SAB4700663
Sigma-Aldrich
抗-MHC II类-FITC单克隆抗体 大鼠抗
clone M5/114, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
Rat Monoclonal Anti-MHC Class II-Fluorescein isothiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
M5/114, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse
濃度
0.5 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG2b
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
主要组织相容性复合体II(MHCII)特异地位于抗原提呈细胞上,例如巨噬细胞、树突状细胞和B细胞。MHC II类分子可分为经典和非经典两种类型。人体中有三种经典II类分子HLA-DP、HLA-+DQ和HLA-DR,两种非经典分子HLA-DM和HLA-DO。
大鼠单克隆抗体M5/114可与鼠类MHC II类糖蛋白反应。它识别I-Ab、I-Ad、I-Aq和I-Ed、I-Ek同种异体抗原上共有的决定因子,但不与I-Af、I-Ak、I-As反应。该抗体可抑制H-2b、H-2d、H-2q、H-2u的I-A-限制性T细胞应答,但不抑制H-2f、H-2k、H-2s单倍型。
免疫原
活化的C57BL/6小鼠脾脏细胞
應用
该试剂专为流式细胞术分析而设计。 推荐工作稀释度为4 μg/mL样品。标示稀释度是本品的推荐稀释起点。工作浓度应由研究者确定。
生化/生理作用
主要组织相容性复合体II(MHCII)可将来自细胞外病原体的抗原肽提呈给CD4 T细胞,在免疫应答激发中发挥重要作用。其基因突变会增加罹患自身免疫病的风险,例如糖尿病、类风湿关节炎和寻常型天疱疮。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
溶于磷酸盐缓冲液,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Li Dong et al.
Journal of inflammation research, 14, 2471-2482 (2021-06-19)
Parkinson's disease is a common neurodegenerative disease in the elderly. The incidence of various cancers in Parkinson's disease patients is significantly lower than in healthy people. Parkinson's disease patients are individuals with a high tendency for inflammation, whose peripheral immune
A molecular basis for MHC class II--associated autoimmunity
Todd JA, et al.
Science, 240, 1003-1009 (1988)
REGULATION OF MHC CLASS II GENES: Lessons from a Disease
Mach B, et al.
Annual Review of Immunology, 1996, 301-331 (1996)
Genetic Control of MHC Class II Expression
Ting JP and Trowsdale J
Cell, 109, S21-S33 (2002)