偶联物
FITC conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
MEM-258, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
bovine, human
技术
flow cytometry: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CD46(4179)
一般描述
抗体MEM-258可识别CD46(膜辅因子蛋白)的SCR4(膜近端SCR)域上的表位。CD46是在T和B淋巴细胞、血小板、单核细胞、粒细胞、内皮细胞、上皮细胞和成纤维细胞上表达的56-66 kDa二聚体跨膜蛋白;对红细胞呈阴性。
免疫原
HPB-ALL人T细胞系
应用
该试剂设计用于使用 20 μL 试剂/100 μL 全血或 1e6 细胞悬液对人全血细胞进行流式细胞术分析。小瓶(2 mL)的含量足以进行 100 次测试。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
溶于磷酸盐缓冲液中,含15 mM叠氮化钠和0.2%不含高级蛋白酶的BSA作为稳定剂。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2