偶联物
biotin conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
MEM-31, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
浓度
1 mg/mL
技术
flow cytometry: suitable
同位素/亚型
IgG2a
NCBI登记号
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CD8(925)
相关类别
一般描述
抗体MEM-31可识别CD8的构象依赖性表位,CD8是存在于大多数细胞毒性T淋巴细胞表面的糖蛋白,其在免疫系统内介导有效的细胞间相互作用。CD8是一种二硫键连接的二聚体,以CD8α/α同源二聚体或CD8α/β异二聚体(每个单体约32-34 kDa)形式存在。
免疫原
粗制胸腺膜组分
应用
该试剂专为流式细胞术分析而设计。建议工作稀释度为1:2500。标示稀释度是本品的推荐稀释起点。工作浓度应由研究者确定。
特点和优势
放心评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中无效,我们将全额退款或换货。了解更多。
外形
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有15 mM 叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。