分子量
antigen 43 kDa
种属反应性
mouse, rat, human
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... HTR1B(3351)
一般描述
抗-HTR1B抗体可检测总HTR1B蛋白的内源性水平。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人HTR1B的合成肽而生成的。
免疫原范围: 261-310
免疫原范围: 261-310
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Jesper Vestlund et al.
Translational psychiatry, 12(1), 445-445 (2022-10-14)
Aggression is a complex social behavior, which is provoked in the defense of limited resources including food and mates. Recent advances show that the gut-brain hormone ghrelin modulates aggressive behaviors. As the gut-brain hormone glucagon-like peptide-1 (GLP-1) reduces food intake