主要文件
SAB4501042
Sigma-Aldrich
抗 FSHR 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
FSH-R, FSHR, LGR1, 促卵泡素受体, 卵泡刺激素受体
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 78 kDa
种属反应性
rat, human, mouse
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FSHR(2492)
一般描述
抗 FSHR 抗体检测总 FSHR 蛋白的内源性水平。
免疫原
抗血清是由合成的人 FSHR 肽制备的。
免疫原范围:211-260
特点和优势
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外形
兔 IgG 溶于磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2+ 和 Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)