Key Documents
SAB4500362
Sigma-Aldrich
抗I型胶原蛋白抗体 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
α 2 I型胶原蛋白, I型, co1a2, col1a2, 胶原蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 129 kDa
物種活性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... COL1A2(1278)
一般說明
兔抗I型胶原蛋白N-末端多克隆抗体能够与小鼠、大鼠和人类I型胶原蛋白反应。
胶原蛋白是结缔组织和内脏器官中的细胞外基质的主要结构成分,但在真皮、肌腱和骨骼中最常见。它在结构和遗传上分为许多不同的类型。I型胶原蛋白是由两条α1(I)链和一条α2(I)链组成的异二聚体,其在中性pH和37℃下自发形成一个三螺旋支架。I型胶原蛋白是培养肝细胞、成纤维细胞、脊神经节、肌细胞、施旺细胞、胚胎肺细胞、上皮细胞和许多其他细胞的优良基质。它还被用于研究生长、分化、细胞系迁移和发育过程中的组织形态形成。
胶原蛋白由基因COL1A2(胶原蛋白I型α- 2)编码。该基因位于人染色体7q21.3上。COL1A2是形成胶原蛋白的原纤维,存在于骨、真皮、肌腱、韧带和角膜中。
免疫原
抗血清是针对人胶原蛋白I衍生的合成肽而产生的。
免疫原范围:1-50
應用
兔体抗I型胶原蛋白抗体可用于免疫印迹和免疫荧光。
兔抗I型胶原蛋白N-末端多克隆抗体被用于标记I型胶原蛋白,以通过免疫细胞化学和免疫组织化学(IHC)技术进行检测和定量,如ELISA、蛋白质免疫印迹和免疫沉淀。它被用作探针,以确定I型胶原蛋白作为细胞底物的存在和作用。
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫荧光分析(1篇论文)
生化/生理作用
胶原I与细胞骨架相互作用,并调节细胞运动性。这个基因的突变与骨质疏松性骨折、成骨不全症和隐性经典型埃勒斯-当洛斯综合征相关。它还与特发性骨质疏松症和非典型马凡氏综合症有关。
特點和優勢
请完全放心地评估我们的抗体。如果抗体在您的研究中无效,我们将全额退款或换货。了解更多。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,含150mM NaCl、0.02%叠氮化钠和50%甘油。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Fine mapping of the autosomal dominant split hand/split foot locus on chromosome 7, band q21. 3-q22. 1
Scherer SW, et al.
American Journal of Human Genetics, 55(1), 12-12 (1994)
COL1A2 is a Novel Biomarker to Improve Clinical Prediction in Human Gastric Cancer: Integrating Bioinformatics and Meta-Analysis
Rong L, et al.
Pathology Oncology Research, 24(1), 129-134 (2018)
Nastaran Tarban et al.
Cells, 11(8) (2022-04-24)
Skeletal muscle repair is initiated by local inflammation and involves the engulfment of dead cells (efferocytosis) by infiltrating macrophages at the injury site. Macrophages orchestrate the whole repair program, and efferocytosis is a key event not only for cell clearance
Lina Wang et al.
Molecular medicine reports, 16(1), 310-316 (2017-05-13)
Emerging evidence has demonstrated that endoplasmic reticulum stress (ER) is involved in the pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosis, however, the underlying mechanism remains unclear. Viral infection often triggers a hyperinflammatory response by an expansion of the ER. The present study
Long-term characterization of axon regeneration and matrix changes using multiple channel bridges for spinal cord regeneration
Tuinstra HM, et al.
Tissue Engineering: Part A, 20(5-6), 1027-1037 (2013)