主要文件
SAB4301922
Sigma-Aldrich
Anti-IWS1
affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human, rat
技術
immunohistochemistry: 1: 20-100
登錄號
NP_060439
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IWS1(55677)
免疫原
Synthetic peptide of human IWS1
特點和優勢
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
外觀
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1