产品名称
Anti-Connexin 43 antibody, Mouse monoclonal, clone CXN-6, hybridoma cell culture supernatant
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
CXN-6, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
chicken, rat, feline, bovine, human, porcine, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
浓度
~1.0 mg/mL
技术
immunoblotting: 1:5,000-1:7,500 using mouse myoblast C2C12 cell line extract
immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using mouse myoblast C2C12 cell line
immunohistochemistry: 1:200-1:500 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse heart sections
同位素/亚型
IgM
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
bovine ... Gja1(281193)
cat ... Gja1(101100211)
chicken ... Gja1(395278)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
一般描述
免疫原
生化/生理作用
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)