SAB4200465
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone KN-4, purified from hybridoma cell culture
别名:
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
About This Item
推荐产品
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified from hybridoma cell culture
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
KN-4, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa (isoform 4)
antigen ~60 kDa (isoform 2)
antigen ~77 kDa (isoform 1)
种属反应性
mouse, human
浓度
~1.0 mg/mL
技术
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using SW-620 cells
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FERMT1(55612)
mouse ... Fermt1(241639)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
免疫原
应用
Western Blotting (1 paper)
生化/生理作用
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)