Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB4100339
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE6G antibody produced in mouse
clone PDE6G-A288, culture supernatant
别名:
Anti-PDEG, Anti-Phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, γ, Anti-RP57
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
偶联物
unconjugated
抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
PDE6G-A288, monoclonal
表单
aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 9.5 kDa
种属反应性
human
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... PDE6G(5148)
免疫原
PDE6G purified recombinant protein
外形
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)