主要文件
SAB4100248
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AQP1 antibody produced in mouse
clone AQP1-B217, culture supernatant
别名:
AntiAQP-CHIP, AntiAquaporin 1 (Colton blood group), AntiAquaporin 1 (channel-forming integral protein, 28kDa, CO blood group), AntiCHIP28, AntiCO, AntiChannel-like integral membrane protein, 28-kDa, AntiColton blood group, AntiFIX
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
AQP1-B217, monoclonal
表单
aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 28.3 kDa
种属反应性
human
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... AQP1(358)
免疫原
AQP1 purified recombinant protein
外形
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)