抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
CYP2E1-C25, monoclonal
表单
aqueous solution
分子量
antigen 56.8 kDa
种属反应性
human
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CYP2E1(1571)
免疫原
CYP2E1 purified recombinant protein
外形
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3