主要文件
SAB2500951
Sigma-Aldrich
抗-SLC7A11 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗-CCBR1, 抗-xCT, 抗-溶质载体家族 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
rat, human
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3.75 μg/mL
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.02-0.06 μg/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLC7A11(23657)
免疫原
根据 NP_055146.1,来自蛋白质序列内部区域的多肽(序列为 C-KGQTQNFKDAFSGRD)。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
以0.5mg/mL的浓度溶于含有0.02%叠氮化钠和0.5%牛血清白蛋白的Tris盐水中的形式提供。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tiequan Zhang et al.
Cancer management and research, 13, 247-258 (2021-01-21)
Accruing evidences have pointed out that abnormal expression of circular RNAs (circRNAs) was closely related to the development of many malignancies. The present study intended to disclose the role of circRNA eukaryotic translation initiation factor 6 (circEIF6; hsa_circ_0060055) in pancreatic