Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB2108746
Sigma-Aldrich
抗 MLKL
affinity isolated antibody
别名:
抗 FLJ34389
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
54 kDa
种属反应性
human
浓度
0.5-1 mg/mL
技术
immunoblotting: suitable
登记号
NM_152649
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MLKL(197259)
一般描述
混合谱系激酶结构域样蛋白(MLKL)由位于人类染色体16q23的基因编码。活化的MLKL定位于细胞膜上。
免疫原
指向人 MLKL N 端区域的合成肽
生化/生理作用
混合谱系激酶结构域样蛋白(MLKL)主要引起受体相互作用蛋白(RIP)激酶依赖性坏死病。然而,在肝炎期间,它导致程序性肝细胞坏死,这与 RIPK3 无关。 MLKL 也参与内涵体运输和细胞外囊泡的形成。
序列
合成肽位于以下区域:DVWKELSLLLQVEQRMPVSPISQGASWAQEDQQDADEDRRAFQMLRRDNE
外形
在含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和 2% 蔗糖的 1x PBS 缓冲液中提供纯化抗体。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
MLKL, the Protein that Mediates Necroptosis, Also Regulates Endosomal Trafficking and Extracellular Vesicle Generation.
Yoon S
Immunity, 47, 51-51 (2017)
Genetic changes associated with testicular cancer susceptibility.
Pyle LC and Nathanson KL
Seminars in Oncology, 43, 575-575 (2016)
The pseudokinase MLKL mediates programmed hepatocellular necrosis independently of RIPK3 during hepatitis.
Gunther C
The Journal of Clinical Investigation, 126, 4346-4346 (2016)
MLKL Activation Triggers NLRP3-Mediated Processing and Release of IL-1? Independently of Gasdermin-D.
Gutierrez KD
Journal of Immunology, 198, 2156-2156 (2017)