Merck
SAB2108662
Sigma-Aldrich
抗-FTH1
affinity isolated antibody
别名:
抗- FTHL6, 抗- MGC104426, 抗- PIG15, 抗- PLIF, 抗-FTH
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
21 kDa
物種活性
mouse, rabbit, guinea pig, human, dog, horse, rat
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_002032
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FTH1(2495)
免疫原
合成肽靶向人FTH1的中间区域
生化/生理作用
FTH1是铁蛋白的重亚基,而铁蛋白是原核生物和真核生物中的主要细胞内铁存储蛋白。它由重和轻铁蛋白链的24个亚基组成。铁蛋白亚基组成的变化可能会影响铁在不同组织中的吸收和释放速率。铁蛋白的主要功能是以可溶且无毒的状态存储铁。铁蛋白缺陷与多种神经退行性疾病相关。该基因编码铁蛋白的重亚基,而铁蛋白是原核生物和真核生物中的主要细胞内铁存储蛋白。它由重和轻铁蛋白链的24个亚基组成。铁蛋白亚基组成的变化可能会影响铁在不同组织中的吸收和释放速率。铁蛋白的主要功能是以可溶且无毒的状态存储铁。铁蛋白缺陷与多种神经退行性疾病相关。该基因具有多个假基因。多种经可变剪接而成的转录本变体已被观察到,但尚未确定其生物学有效性。文献备注:该RefSeq记录包含可用于该基因文献的子集。请查看Entrez Gene记录来获取更多文献。
序列
合成肽位于以下区域内: NVNQSLLELHKLATDKNDPHLCDFIETHYLNEQVKAIKELGDHVTNLRKM
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Zhangwei Hu et al.
Oncology letters, 17(1), 314-322 (2019-01-19)
Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is the sixth most common cancer in the world, yet current treatment options are associated with limited success. The aim of the present study was to investigate the expression of ferritin in HNSCC