主要文件
SAB2108513
Sigma-Aldrich
抗-KLF2
IgG fraction of antiserum
别名:
抗-Lklf
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
39 kDa
种属反应性
human, rat, mouse
浓度
0.5-1 mg/mL
技术
immunoblotting: suitable
登记号
NM_008452
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... KLF2(16598)
免疫原
直接靶向人KLF2中间区域的合成肽
生化/生理作用
KLF2/肺Kruppel样因子(LKLF)充当脂肪细胞分化的负调节剂。KLF2在脂肪组织中高表达,在细胞系和原代细胞中的研究表明KLF2在前脂肪细胞中表达,但在成熟的脂肪细胞中不表达。
序列
合成肽位于以下区域内: IPASGPRNPFPPPFGPGPSFGGPGPALHYGPPAPGAFGLFEDAAAAAAAL
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)