主要文件
SAB2108453
Sigma-Aldrich
抗-TFEB
affinity isolated antibody
别名:
抗-Math5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
53 kDa
种属反应性
horse, human, rabbit, pig, mouse, goat, bovine, rat
浓度
0.5-1 mg/mL
技术
immunoblotting: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TFEB(7942)
一般描述
转录因子EB(TFEB)由定位至人类染色体6p21.1上的基因所编码。该编码蛋白属于MiT转录因子家族。TFEB广泛表达,并以反式激活结构域、碱性-螺旋-环-螺旋结构域、谷氨酰胺富集区、亮氨酸拉链区和脯氨酸富集区为特征。
免疫原
合成肽靶向人TFEB的中间区域
生化/生理作用
转录因子EB(TFEB)在自噬和溶酶体生物发生的调控中起关键作用。在内皮细胞中表达的TFEB可减少炎症并阻碍动脉粥样硬化的发展。因此,该蛋白可以被认为是动脉粥样硬化和相关心血管疾病的一种有效治疗靶标。
序列
合成肽位于以下区域内: IKELGMLIPKANDLDVRWNKGTILKASVDYIRRMQKDLQKSRELENHSRR
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Transcription Factor EB Links Cellular Stress to the Immune Response
Nabar NR, et al.
The Yale Journal of Biology and Medicine, 90(2), 301-315 (2017)
Molecular Genetics and Cellular Characteristics of TFE3 and TFEB Translocation Renal Cell Carcinomas
Kauffman EC, et al.
Nature reviews. Urology, 11(8), 465-465 (2014)
TFEB inhibits endothelial cell inflammation and reduces atherosclerosis.
Lu H, et al.
Science Signaling, 10(464) (2017)