分子量
45kDa
种属反应性
human, rat, bovine, rabbit, sheep, mouse, guinea pig
浓度
0.5 mg - 1 mg/mL
技术
immunoblotting: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... HSD11B2(3291)
免疫原
针对人HSD11B2 N末端区域的合成肽
生化/生理作用
HSD11B2可催化皮质醇转化为非活性代谢物可的松。它可调节细胞内糖皮质激素水平,从而保护非选择性盐皮质激素受体免受糖皮质激素的占用。
序列
合成肽位于以下区域内: ERWPWPSGGAWLLVAARALLQLLRSDLRLGRPLLAALALLAALDWLCQRL
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3