分子量
antigen 101.3 kDa
种属反应性
human
技术
western blot: 1 μg/mL
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GTF3C3(9330)
免疫原
GTF3C3 (NP_036218.1, 1 a.a. ~ 886 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGFSPELIDYLEGKISFEEFERRREERKTREKKSLQEKGKLSAEENPDDSEVPSSSGINSTKSQDKDVNEGETSDGVRKSVHKVFASMLGENEDDEEEEEEEEEEEEEEETPEQPTAGDVFVLEMVLNRETKKMMKEKRPRSKLPRALRGLMGEANIRFARGEREEAILMCMEIIRQAPLAYEPFSTLAMIYEDQGDMEKSLQFELIAAHLNPSDTEEWVRLAEMSLEQDNIKQAIFCYTKALKYEPTNVRYLWERSSLYEQMGDHKMAMDGYRRILNLLSPSDGERFMQLARDMAKSYYEANDVTSAINIIDEAFSKHQGLVSMEDVNIAAELYISNKQYDKALEIITDFSGIVLEKKTSEEGTSEENKAPENVTCTIPDGVPIDITVKLMVCLVHLNILEPLNPLLTTLVEQNPEDMGDLYLDVAEAFLDVGEYNSALPLLSALVCSERYNLAVVWLRHAECLKALGYMERAAESYGKVVDLAPLHLDARISLSTLQQQLGQPEKALEALEPMYDPDTLAQDANAAQQELKLLLHRSTLLFSQGKMYGYVDTLLTMLAMLLKVAMNRAQVCLISSSKSGERHLYLIKVSRDKISDSNDQESANCDAKAIFAVLTSVLTKDDWWNLLLKAIYSLCDLSRFQEAELLVDSSLEYYSFYDDRQKRKELEYFGLSAAILDKNFRKAYNYIRIMVMENVNKPQLWNIFNQVTMHSQDVRHHRFCLRLMLKNPENHALCVLNGHNAFVSGSFKHALGQYVQAFRTHPDEPLYSFCIGLTFIHMASQKYVLRRHALIVQGFSFLNRYLSLRGPCQESFYNLGRGLHQLGLIHLAIHYYQKALELPPLVVEGIELDQLDLRRDIAYNLSLIYQSSGNTGMAQTLLYTYCSI
Sequence
MSGFSPELIDYLEGKISFEEFERRREERKTREKKSLQEKGKLSAEENPDDSEVPSSSGINSTKSQDKDVNEGETSDGVRKSVHKVFASMLGENEDDEEEEEEEEEEEEEEETPEQPTAGDVFVLEMVLNRETKKMMKEKRPRSKLPRALRGLMGEANIRFARGEREEAILMCMEIIRQAPLAYEPFSTLAMIYEDQGDMEKSLQFELIAAHLNPSDTEEWVRLAEMSLEQDNIKQAIFCYTKALKYEPTNVRYLWERSSLYEQMGDHKMAMDGYRRILNLLSPSDGERFMQLARDMAKSYYEANDVTSAINIIDEAFSKHQGLVSMEDVNIAAELYISNKQYDKALEIITDFSGIVLEKKTSEEGTSEENKAPENVTCTIPDGVPIDITVKLMVCLVHLNILEPLNPLLTTLVEQNPEDMGDLYLDVAEAFLDVGEYNSALPLLSALVCSERYNLAVVWLRHAECLKALGYMERAAESYGKVVDLAPLHLDARISLSTLQQQLGQPEKALEALEPMYDPDTLAQDANAAQQELKLLLHRSTLLFSQGKMYGYVDTLLTMLAMLLKVAMNRAQVCLISSSKSGERHLYLIKVSRDKISDSNDQESANCDAKAIFAVLTSVLTKDDWWNLLLKAIYSLCDLSRFQEAELLVDSSLEYYSFYDDRQKRKELEYFGLSAAILDKNFRKAYNYIRIMVMENVNKPQLWNIFNQVTMHSQDVRHHRFCLRLMLKNPENHALCVLNGHNAFVSGSFKHALGQYVQAFRTHPDEPLYSFCIGLTFIHMASQKYVLRRHALIVQGFSFLNRYLSLRGPCQESFYNLGRGLHQLGLIHLAIHYYQKALELPPLVVEGIELDQLDLRRDIAYNLSLIYQSSGNTGMAQTLLYTYCSI
外形
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3