主要文件
SAB1411433
Sigma-Aldrich
Anti-C2orf47 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
DKFZp666A212, FLJ22555
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 32.12 kDa
种属反应性
human
技术
western blot: 1 μg/mL
NCBI登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... C2orf47(79568)
免疫原
C2orf47 (AAH17959.1, 1 a.a. ~ 291 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALAARLQPQFLHSRSLPCGAVRLRTPAVAEVRLPSATLCYFCRCRLGLGAALFPRSARALAASALPAQGSRWPVLSSPGLPAAFTSFPACPQRSYSTEEKPQQHQKTKMIVLGFSNPINWVRTRIKAFLIWAYFDKEFSITEFSEGAKQAFAHVSKLLSQCKFDLLEELVAKEVLHALKEKVTSLPDNHKSALAANIDEIVFTSTGDISIYYDEKGRKFVNILMCFWYLTSANIPSETLRGASVFQVKLGNQNVETNQLLSASYEFQREFTQGVKPDWTIARIEHSKLLE
外形
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)