分子量
antigen ~45.6 kDa
物種活性
human
技術
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... WAPAL(23063)
免疫原
WAPAL (ENSP00000263070, 1 a.a. ~ 402 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLDRASLDLMIRLLELEQDASSAKLLNEKDMNKIKEKIRRLCETVHNKHLDLENITTGHLAMETLLSLTSKRAGDWFKEELRLLGGLDHIVDKVKECVDHLSRDEDEEKLVASLWGAERCLRVLESVTVHNPENQSYLIAYKDSQLIVSSAKALQHCEELIQQYNRAEDSICLADSKPLPHQNVTNHVGKAVEDCMRAIIGVLLNLTNDNEWGSTKTGEQDGLIGTALNCVLQVPKYLPQEQRFDIRVLLFLERERAAQLAESKTDELIKDAPTTQHDKSGEWQETSGEIQWVSTEKTDGTEEKHKKEEEDEELDLNKALQHAGKHMEDCIVASYTALLLGCLCQESPINVTTVREYLPEGDFSIMTEMLKKFLSFMNLTCAVGTTGQKSISRVIEYLEHC
Sequence
MDLDRASLDLMIRLLELEQDASSAKLLNEKDMNKIKEKIRRLCETVHNKHLDLENITTGHLAMETLLSLTSKRAGDWFKEELRLLGGLDHIVDKVKECVDHLSRDEDEEKLVASLWGAERCLRVLESVTVHNPENQSYLIAYKDSQLIVSSAKALQHCEELIQQYNRAEDSICLADSKPLPHQNVTNHVGKAVEDCMRAIIGVLLNLTNDNEWGSTKTGEQDGLIGTALNCVLQVPKYLPQEQRFDIRVLLFLERERAAQLAESKTDELIKDAPTTQHDKSGEWQETSGEIQWVSTEKTDGTEEKHKKEEEDEELDLNKALQHAGKHMEDCIVASYTALLLGCLCQESPINVTTVREYLPEGDFSIMTEMLKKFLSFMNLTCAVGTTGQKSISRVIEYLEHC
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1