Merck
SAB1405363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSMA8 antibody produced in mouse
clone 5A8, ascites fluid
别名:
MGC26605, PSMA7L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5A8, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
物種活性
rat, mouse, human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PSMA8(143471)
免疫原
PSMA8 (NP_653263, 143 a.a. ~ 242 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFDDDGISRLYQTDPSGTYHAWKANAIGRSAKTVREFLEKNYTEDAIASDSEAIKLAIKALLEVVQSGGRNIELAIIRRNQPLKMFSAKEVELYVTEIEK
外觀
Clear solution
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1