Merck
SAB1403452
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL8A antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
ARL10B, FLJ45195, GIE2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3H4, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~46.57 kDa
物種活性
human
技術
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ARL8A(127829)
免疫原
ARL8A (AAH15408, 1 a.a. ~ 186 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MIALFNKLLDWFKALFWKEEMELTLVGLQYSGKTTFVNVIASGQFNEDMIPTVGFNMRKITKGNVTIKLWDIGGQPRFRSMWERYCRGVSAIVYMVDAADQEKIEASKNELHNLLDKPQLQGIPVLVLGNKRDLPGALDEKELIEKMNLSAIQDREICCYSISCKEKDNIDITLQWLIQHSKSRRS
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1