Key Documents
SAB1403419
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LOC91614 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
TR2, dJ85M6.4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4D9, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.88 kDa
物種活性
human
技術
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DEPDC7(91614)
相关类别
免疫原
LOC91614 (NP_631899, 393 a.a. ~ 499 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NPSEFKLQKESDNRMVVKRIFSKAIVDNKNLSKGKTDLLVLFLMDHQKDVFKIPGTLHKIVSVKLMAIQNGRDPNRDAGYIYCQRIDQRDYSNNTEKTTKDELLNLL
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1