Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB1403417
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM47, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
GOA, RNF100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
3C8, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
种属反应性
human
技术
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TRIM47(91107)
免疫原
TRIM47 (NP_258411, 539 a.a. ~ 638 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLPHPFSPTVGVCLEYADRALAFYAVRDGKMSLLRRLKASRPRRGGIPASPIDPFQSRLDSHFAGLFTHRLKPAFFLESVDAHLQIGPLKKSCISVLKRR
外形
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)