無性繁殖
4G11, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~79.46 kDa
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BCL2L13(23786)
免疫原
BCL2L13 (AAH07658, 1 a.a. ~ 485 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASSSTVPLGFHYETKYVVLSYLGLLSQEKLQEQHLSSPQGVQLDIASQSLDQEILLKVKTEIEEELKSLDKEISEAFTSTGFDRHTSPVFSPANPESSMEDCLAHLGEKVSQELKEPLHKALQMLLSQPVTYQAFRECTLETTVHASGWNKILVPLVLLRQMLLELTRRGQEPLSALLQFGVTYLEDYSAEYIIQQGGWGTVFSLESEEEEYPGITAEDSNDIYILPSDNSGQVSPPESPTVTTSWQSESLPVSLSASQSWHTESLPVSLGPESWQQIAMDPEEVKSLDSNGAGEKSENNSSNSDIVHVEKEEVPEGMEEAAVASVVLPARELQEALPEAPAPLLPHITATSLLGTRESDTEVITVEKSSPATSLFVELDEEEVKAATTEPTEVEEVVPALEPTETLLSEKEINAREESLVEELSPASEKKPVPPSEGKSRLSPAGEMKPMPLSEGKSILLFGGAAAVAILAVAIGVALALRKK
Sequence
MASSSTVPLGFHYETKYVVLSYLGLLSQEKLQEQHLSSPQGVQLDIASQSLDQEILLKVKTEIEEELKSLDKEISEAFTSTGFDRHTSPVFSPANPESSMEDCLAHLGEKVSQELKEPLHKALQMLLSQPVTYQAFRECTLETTVHASGWNKILVPLVLLRQMLLELTRRGQEPLSALLQFGVTYLEDYSAEYIIQQGGWGTVFSLESEEEEYPGITAEDSNDIYILPSDNSGQVSPPESPTVTTSWQSESLPVSLSASQSWHTESLPVSLGPESWQQIAMDPEEVKSLDSNGAGEKSENNSSNSDIVHVEKEEVPEGMEEAAVASVVLPARELQEALPEAPAPLLPHITATSLLGTRESDTEVITVEKSSPATSLFVELDEEEVKAATTEPTEVEEVVPALEPTETLLSEKEINAREESLVEELSPASEKKPVPPSEGKSRLSPAGEMKPMPLSEGKSILLFGGAAAVAILAVAIGVALALRKK
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1