技術
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CENPV(201161)
免疫原
PRR6 (AAH52604, 1 a.a. ~ 275 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRRSRSSAAAKLRGQKRSGASGASAAPAASAAAALAPSATRTRRSASQAGSKSQAVEKPPSEKPRLRRSSPRAQEEGPGEPPPPELALLPPPPPPPPTPATPTSSASNLDLGEQRERWETFQKRQKLTSEGAAKLLLDTFEYQGLVKHTGGCHCGAVRFEVWASADLHIFDCNCSICKKKQNRHFIVPASRFKLLKGAEHITTYTFNTHKAQHTFCKRCGVQSFYTPRSNPGGFGIAPHCLDEGTVRSMVTEEFNGSDWEKAMKEHKTIKNMSKE
Sequence
MRRSRSSAAAKLRGQKRSGASGASAAPAASAAAALAPSATRTRRSASQAGSKSQAVEKPPSEKPRLRRSSPRAQEEGPGEPPPPELALLPPPPPPPPTPATPTSSASNLDLGEQRERWETFQKRQKLTSEGAAKLLLDTFEYQGLVKHTGGCHCGAVRFEVWASADLHIFDCNCSICKKKQNRHFIVPASRFKLLKGAEHITTYTFNTHKAQHTFCKRCGVQSFYTPRSNPGGFGIAPHCLDEGTVRSMVTEEFNGSDWEKAMKEHKTIKNMSKE