主要文件
SAB1401875
Sigma-Aldrich
Anti-TFAP2D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
TFAP2BL1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
技术
western blot: 1 μg/mL
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TFAP2D(83741)
免疫原
TFAP2D (NP_758438.1, 1 a.a. ~ 452 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTTFPGLVHDAEIRHDGSNSYRLMQLGCLESVANSTVAYSSSSPLTYSTTGTEFASPYFSTNHQYTPLHHQSFHYEFQHSHPAVTPDAYSLNSLHHSQQYYQQIHHGEPTDFINLHNARALKSSCLDEQRRELGCLDAYRRHDLSLMSHGSQYGMHPDQRLLPGPSLGLAAAGADDLQGSVEAQCGLVLNGQGGVIRRGGTCVVNPTDLFCSVPGRLSLLSSTSKYKVTIAEVKRRLSPPECLNASLLGGILRRAKSKNGGRCLREKLDRLGLNLPAGRRKAANVTLLTSLVEGEALHLARDFGYTCETEFPAKAVGEHLARQHMEQKEQTARKKMILATKQICKEFQDLLSQDRSPLGSSRPTPILDLDIQRHLTHFSLITHGFGTPAICAALSTFQTVLSEMLNYLEKHTTHKNGGAADSGQGHANSEKAPLRKTSEAAVKEGKTEKTD
外形
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)