分子量
26353 Da
物種活性
human, mouse
技術
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... EBP(10682)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide