Merck
SAB1306945
Sigma-Aldrich
ANTI-CPT1C(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
CATL1, CPT IC, CPT1C, Carnitine O-palmitoyltransferase 1, brain isoform, Carnitine O-palmitoyltransferase I, brain isoform
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
90989 Da
物種活性
human
技術
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CPT1C(126129)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide